4-(1,1-Dimethylpropyl)cyclohexanamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951198-1G
OR951198-250MG
OR951198-5G
APOSOR951198-1GEA
270
EUR
APOSOR951198-1G
APOSOR951198-250MG
APOSOR951198-5G
4-(1,1-Dimethylpropyl)cyclohexanamine 96%
4-(1,1-Dimethylpropyl)cyclohexanamine
Formula:
C₁₁H₂₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03422590 CAS Number: 208941-83-7 |