Stampa…
2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951175-1G OR951175-5G
APOSOR951175-1GEA 205 EUR
APOSOR951175-1G APOSOR951175-5G
2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Peso molecolare: 194,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463165
CAS Number: 25141-58-6