2-Chloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951163-1G
OR951163-250MG
APOSOR951163-1GEA
754
EUR
APOSOR951163-1G
APOSOR951163-250MG
2-Chloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone 95%
2-Chloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Formula:
C₇H₈ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06357821 CAS Number: 23694-02-2 |