trans-4-Methylcyclohexyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
- May form small amount of sediment.
Formula:
C₈H₁₃NO Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD06411231 CAS Number: 32175-00-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |