4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR951137-1G
OR951137-5G
APOSOR951137-1GEA
215
EUR
APOSOR951137-1G
APOSOR951137-5G
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₇NO₂S Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00990415 CAS Number: 59020-44-9 |