Stampa…
Methyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-Oxo-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester
OR951132-100G OR951132-10G OR951132-25G
APOSOR951132-100GEA 351 EUR
APOSOR951132-100G APOSOR951132-10G APOSOR951132-25G
Methyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formula: C₈H₁₂O₃
Peso molecolare: 156,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270324
CAS Number: 6297-22-9