Stampa…
4-Methyl-5-pyridin-3-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9511-1G OR9511-500MG
APOSOR9511-1GEA 98.9 EUR
APOSOR9511-1G APOSOR9511-500MG
4-Methyl-5-pyridin-3-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Methyl-5-pyridin-3-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formula: C₈H₈N₄S
Peso molecolare: 192,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798376
CAS Number: 3652-31-1