4,7-Dichloroquinazoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951087-10G
OR951087-1G
OR951087-5G
APOSOR951087-10GEA
216
EUR
APOSOR951087-10G
APOSOR951087-1G
APOSOR951087-5G
4,7-Dichloroquinazoline 97%
4,7-Dichloroquinazoline
Formula:
C₈H₄Cl₂N₂ Peso molecolare: 199,0368 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023911 CAS Number: 2148-57-4 |