Stampa…
4-Methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951085-1G OR951085-250MG OR951085-5G
APOSOR951085-1GEA 82.9 EUR
APOSOR951085-1G APOSOR951085-250MG APOSOR951085-5G
4-Methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid 95%
4-Methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,1720 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09751735
CAS Number: 673487-32-6