Stampa…
4-Methoxyphenylacetamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Methoxyphenyl)acetamide
OR951079-1G OR951079-25G OR951079-5G
APOSOR951079-1GEA 132 EUR
APOSOR951079-1G APOSOR951079-25G APOSOR951079-5G
4-Methoxyphenylacetamide 97%
4-Methoxyphenylacetamide
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017144
CAS Number: 6343-93-7