Stampa…
2-(2-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951075-1G OR951075-25G OR951075-5G
APOSOR951075-1GEA 21.9 EUR
APOSOR951075-1G APOSOR951075-25G APOSOR951075-5G
2-(2-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
2-(2-Cyanophenoxy)acetic acid
Formula: C₉H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02257373
CAS Number: 6574-95-4