Stampa…
1,5-Naphthyridin-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951046-1G OR951046-250MG
APOSOR951046-1GEA 155 EUR
APOSOR951046-1G APOSOR951046-250MG
1,5-Naphthyridin-4-ol 95%
1,5-Naphthyridin-4-ol
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234402
CAS Number: 5423-54-1