Stampa…
3-(3-Aminopropoxy)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951031-1G OR951031-250MG
APOSOR951031-1GEA 282 EUR
APOSOR951031-1G APOSOR951031-250MG
3-(3-Aminopropoxy)benzonitrile 95%
3-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16495891
CAS Number: 785760-03-4