Stampa…
N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-4-(Boc-amino)piperidine-4-carboxylic Acid
OR951024-1G OR951024-500MG OR951024-5G
APOSOR951024-1GEA 263 EUR
APOSOR951024-1G APOSOR951024-500MG APOSOR951024-5G
N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid 97%
N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid
Formula: C₁₆H₂₈N₂O₆
Peso molecolare: 344,408 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683116
CAS Number: 189321-65-1