4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
OR951015-1G
OR951015-5G
APOSOR951015-1GEA
139
EUR
APOSOR951015-1G
APOSOR951015-5G
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Formula:
C₁₃H₁₃NO Peso molecolare: 199,24 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044816 CAS Number: 25115-74-6 |