Stampa…
3-(4-Cyanophenoxy)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951012-1G OR951012-250MG
APOSOR951012-1GEA 435 EUR
APOSOR951012-1G APOSOR951012-250MG
3-(4-Cyanophenoxy)propionic acid 95%
3-(4-Cyanophenoxy)propionic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09043034
CAS Number: 58228-89-0