Stampa…
4-Chloronicotinamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloropyridine-3-carboxamide
OR951010-1G OR951010-5G
APOSOR951010-1GEA 212 EUR
APOSOR951010-1G APOSOR951010-5G
4-Chloronicotinamide 97%
4-Chloronicotinamide
Formula: C₆H₅ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 7418-70-4