Stampa…
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chlorobutyraldehyde dimethyl Acetal, 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
OR951003-25G OR951003-100G OR951003-5G
APOSOR951003-25GEA 350 EUR
APOSOR951003-25G APOSOR951003-100G APOSOR951003-5G
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane 97%
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
Formula: C₆H₁₃ClO₂
Peso molecolare: 152,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09032953
CAS Number: 29882-07-3