Stampa…
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid
OR951001-1G OR951001-25G OR951001-5G
APOSOR951001-1GEA 132 EUR
APOSOR951001-1G APOSOR951001-25G APOSOR951001-5G
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 96%
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044670
CAS Number: 938-95-4