Stampa…
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Methoxyphenoxy)propionic Acid
OR950987-1G OR950987-5G
APOSOR950987-1GEA 168 EUR
APOSOR950987-1G APOSOR950987-5G
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196,1999 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01931912
CAS Number: 7309-52-6