Stampa…
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950986-10G OR950986-1G OR950986-5G
APOSOR950986-10GEA 873 EUR
APOSOR950986-10G APOSOR950986-1G APOSOR950986-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090833
CAS Number: 400755-43-3