Stampa…
4-Chloro-2-methylpyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950972-10G OR950972-25G
APOSOR950972-10GEA 120 EUR
APOSOR950972-10G APOSOR950972-25G
4-Chloro-2-methylpyrimidine 98%
4-Chloro-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂
Peso molecolare: 128,5596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234069
CAS Number: 4994-86-9