4-Chloro-2-methylbenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950969-100G
OR950969-25G
APOSOR950969-100GEA
652
EUR
APOSOR950969-100G
APOSOR950969-25G
4-Chloro-2-methylbenzaldehyde 98%
4-Chloro-2-methylbenzaldehyde
Formula:
C₈H₇ClO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02261735 CAS Number: 40137-29-9 |