Stampa…
3-Nitropyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Nitro-1H-pyrrole
OR950945-1G OR950945-250MG
APOSOR950945-1GEA 126 EUR
APOSOR950945-1G APOSOR950945-250MG
3-Nitropyrrole 95%
3-Nitropyrrole
Formula: C₄H₄N₂O₂
Peso molecolare: 112,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059714
CAS Number: 5930-94-9