Stampa…
Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950934-25G OR950934-5G
APOSOR950934-25GEA 310 EUR
APOSOR950934-25G APOSOR950934-5G
Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate 98%
Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094043
CAS Number: 40929-50-8