Stampa…
Phenyl propionate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950919-25G OR950919-5G
APOSOR950919-25GEA 120 EUR
APOSOR950919-25G APOSOR950919-5G
Phenyl propionate 95%
Phenyl propionate
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 211 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053765
CAS Number: 637-27-4