Stampa…
3-Amino-1-adamantanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9509-100G OR9509-25G OR9509-5G OR9509-500G
APOSOR9509-100GEA 24.8 EUR
APOSOR9509-100G APOSOR9509-25G APOSOR9509-5G APOSOR9509-500G
3-Amino-1-adamantanol
3-Amino-1-adamantanol
Formula: C₁₀H₁₇NO
Punto di fusione: 263…269 °C (dec.)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01821204
CAS Number: 702-82-9