Stampa…
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6,6'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine, 6,6'-Dihydroxy-2,2'-bipyridyl
OR950887-1G OR950887-250MG
APOSOR950887-1GEA 90.2 EUR
APOSOR950887-1G APOSOR950887-250MG
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol 95%
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194839
CAS Number: 103505-54-0