Stampa…
4-Phenylmorpholin-3-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950870-1G OR950870-5G
APOSOR950870-1GEA 81.5 EUR
APOSOR950870-1G APOSOR950870-5G
4-Phenylmorpholin-3-one 95%
4-Phenylmorpholin-3-one
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00624822
CAS Number: 29518-11-4