Stampa…
6-tert-Butyl-m-cresol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-tert-Butyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-tert-butylphenol
OR950844-25G OR950844-100G OR950844-500G
APOSOR950844-25GEA 53.9 EUR
APOSOR950844-25G APOSOR950844-100G APOSOR950844-500G
6-tert-Butyl-m-cresol 95%
6-tert-Butyl-m-cresol
Formula: C₁₁H₁₆O
Peso molecolare: 164,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002308
CAS Number: 88-60-8