Stampa…
4-(Ethoxymethyl)-2-methoxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950811-1G OR950811-5G
APOSOR950811-1GEA 21.5 EUR
APOSOR950811-1G APOSOR950811-5G
4-(Ethoxymethyl)-2-methoxyphenol 95%
4-(Ethoxymethyl)-2-methoxyphenol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06409999
CAS Number: 13184-86-6