Stampa…
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950768-25G OR950768-500G
APOSOR950768-25GEA 132 EUR
APOSOR950768-25G APOSOR950768-500G
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine
Formula: C₉H₂₁N₃
Peso molecolare: 171,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059773
CAS Number: 104-19-8