Stampa…
6-Chloro-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950747-1G OR950747-250MG
APOSOR950747-1GEA 172 EUR
APOSOR950747-1G APOSOR950747-250MG
6-Chloro-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-one 95%
6-Chloro-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-one
Formula: C₉H₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834922
CAS Number: 21617-20-9