2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950694-1G
OR950694-25G
OR950694-5G
APOSOR950694-1GEA
26.1
EUR
APOSOR950694-1G
APOSOR950694-25G
APOSOR950694-5G
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05227937 CAS Number: 5472-70-8 |