Stampa…
(1-Aminocyclohexyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950533-1G OR950533-5G
APOSOR950533-1GEA 62.5 EUR
APOSOR950533-1G APOSOR950533-5G
(1-Aminocyclohexyl)acetic acid 97%
(1-Aminocyclohexyl)acetic acid
Formula: C₈H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258116
CAS Number: 37631-92-8