1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950518-1G
OR950518-250MG
APOSOR950518-1GEA
199
EUR
APOSOR950518-1G
APOSOR950518-250MG
1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95%
1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formula:
C₇H₉NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19230065 CAS Number: 89776-57-8 |