Stampa…
4-Nitro-D-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-D-Phe(4-NO2)-OH, H-D-Phe(4-NO₂)-OH
OR9505-100G OR9505-25G OR9505-5G
APOSOR9505-100GEA 95.7 EUR
APOSOR9505-100G APOSOR9505-25G APOSOR9505-5G
4-Nitro-D-phenylalanine
4-Nitro-D-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
Peso molecolare: 210.19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066016
CAS Number: 56613-61-7
EINECS: 213-446-8