Diisopropyl fumarate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR950492-1G
OR950492-5G
APOSOR950492-1GEA
21.9
EUR
APOSOR950492-1G
APOSOR950492-5G
Diisopropyl fumarate 98%
Diisopropyl fumarate
Formula:
C₁₀H₁₆O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00545172 CAS Number: 7283-70-7 |