3-(4-Chlorophenyl)propylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950426-1G
OR950426-250MG
APOSOR950426-1GEA
197
EUR
APOSOR950426-1G
APOSOR950426-250MG
3-(4-Chlorophenyl)propylamine 95%
3-(4-Chlorophenyl)propylamine
Formula:
C₉H₁₂ClN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06212968 CAS Number: 18655-50-0 |