Stampa…
Ethyl-2-amino-4-methylpentanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950312-100G OR950312-25G
APOSOR950312-100GEA 261 EUR
APOSOR950312-100G APOSOR950312-25G
Ethyl-2-amino-4-methylpentanoate 95%
Ethyl-2-amino-4-methylpentanoate
Formula: C₈H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00987966
CAS Number: 2899-43-6