Stampa…
N-Methyl-N-(thien-3-ylmethyl)amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-3-Thiophenemethanamine
OR950245-1G OR950245-250MG
APOSOR950245-1GEA 166 EUR
APOSOR950245-1G APOSOR950245-250MG
N-Methyl-N-(thien-3-ylmethyl)amine 95%
N-Methyl-N-(thien-3-ylmethyl)amine
Formula: C₆H₉NS
Peso molecolare: 127,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04536653
CAS Number: 210552-07-1