Stampa…
2-Methyl-2-hexenoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylhex-2-enoic acid
OR950127-10G OR950127-5G
APOSOR950127-10GEA 256 EUR
APOSOR950127-10G APOSOR950127-5G
2-Methyl-2-hexenoic acid 95%
2-Methyl-2-hexenoic acid
Formula: C₇H₁₂O₂
Peso molecolare: 128,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015855
CAS Number: 28897-58-7
UN: 3265
ADR: 8,III