Stampa…
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Thiophen-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid
OR950102-1G OR950102-250MG
APOSOR950102-1GEA 151 EUR
APOSOR950102-1G APOSOR950102-250MG
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid 95%
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₈H₈O₂S
Peso molecolare: 168,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16622241
CAS Number: 162959-94-6