6-Bromo-5-methyl-3-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Bromo-5-methylopyridine-3-boronic acid, 6-Bromo-5-methyl-3-pyridinylboronic acid, 2-Bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, (6-Bromo-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR9501-1G
OR9501-5G
OR9501-25G
APOSOR9501-1GEA
14.7
EUR
APOSOR9501-1G
APOSOR9501-5G
APOSOR9501-25G
6-Bromo-5-methyl-3-pyridineboronic acid
6-Bromo-5-methyl-3-pyridineboronic acid
Formula:
C₆H₇BBrNO₂ Peso molecolare: 215,84 g/mol Punto di fusione: 238…240 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08274468 CAS Number: 1003043-34-2 |