Stampa…
tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR950059-1G OR950059-25G OR950059-5G
APOSOR950059-1GEA 21.9 EUR
APOSOR950059-1G APOSOR950059-25G APOSOR950059-5G
tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22409620
CAS Number: 143557-91-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III