Stampa…
(±)-5-Methyl-2-hexanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950043-25G OR950043-5G
APOSOR950043-25GEA 219 EUR
APOSOR950043-25G APOSOR950043-5G
(±)-5-Methyl-2-hexanol 95%
(±)-5-Methyl-2-hexanol
Formula: C₇H₁₆O
Peso molecolare: 116,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004558
CAS Number: 627-59-8