Stampa…
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-Chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, (6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR9500-1G OR9500-5G
APOSOR9500-1GEA 14.7 EUR
APOSOR9500-1G APOSOR9500-5G
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₇BClNO₂
Peso molecolare: 171,39 g/mol
Punto di fusione: 180…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03411564
CAS Number: 1003043-40-0