Stampa…
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Ethoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR9499-1G OR9499-25G OR9499-5G
APOSOR9499-1GEA 14.7 EUR
APOSOR9499-1G APOSOR9499-25G APOSOR9499-5G
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
Formula: C₇H₁₀BNO₃
Peso molecolare: 166,97 g/mol
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06201036
CAS Number: 854373-97-0