Stampa…
N-Methylpiperidine-4-carboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR949865-1G OR949865-250MG OR949865-5G
APOSOR949865-1GEA 87 EUR
APOSOR949865-1G APOSOR949865-250MG APOSOR949865-5G
N-Methylpiperidine-4-carboxamide 95%
N-Methylpiperidine-4-carboxamide
Formula: C₇H₁₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411316
CAS Number: 1903-69-1