1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3,4-Dihydro-1,3,3-trimethylisoquinoline
OR949800-1G
OR949800-250MG
APOSOR949800-1GEA
104
EUR
APOSOR949800-1G
APOSOR949800-250MG
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline 95%
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
Formula:
C₁₂H₁₅N Peso molecolare: 173,26 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00608546 CAS Number: 79023-51-1 |